Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, typ Boston, kulaté, PPCO, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
312006-0016 312006-0032 312006-0002 312006-0001 312006-0004 312006-0008
215-2572EA 14790 CZK
215-2572 215-2573 215-2568 215-2564 215-2569 215-2570
Láhve, úzké hrdlo, typ Boston, kulaté, PPCO, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Láhve Láhve plastové
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable with or without contents
  • Robust, leakproof
Ideal for storing and shipping liquids.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904