Tisk…
Kyselina chlorovodíková 10% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
5594.9200EA 0 CZK
5594.9200 5594.9010
Kyselina chlorovodíková 10% Ph. Eur.
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 9.5 - 10.5 %
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance test Clear colourless liquid
Free chlorine Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process