Tisk…
Kyselina chlorovodíková 10% (v/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
35611.AP 35611.K2
35611.APEA 1060 CZK
35611.AP 35611.K2
Kyselina chlorovodíková 10% (v/v) vodný roztok
Kyselina chlorovodíková
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III