Dodecylsíran sodný 200 g/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
05030-1L-F
05030-2.5L-F
05030-500ML-F
SIAL05030-1L-FEA
10780
CZK
SIAL05030-1L-F
SIAL05030-2.5L-F
SIAL05030-500ML-F
Dodecylsíran sodný 200 g/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |