Tisk…
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71736-100ML 71736-500ML
SIAL71736-100MLEA 1930 CZK
SIAL71736-100ML SIAL71736-500ML
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM