Tisk…
Methylamin 40% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
L00894.AKEA 841 CZK
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
Methylamin 40% (w/w) vodný roztok
Methylamin
Vzorec: CH₅N
Bod varu: 49 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0,899
Bod vzplanutí: –14 °C (7 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008104
CAS číslo: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6014