Tisk…
Methylamin 40% vodný roztok, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126230010 126230025 126230100
ACRO126230010EA 2230 CZK
ACRO126230010 ACRO126230025 ACRO126230100
Methylamin 40% vodný roztok, extra pure
Methylamin
Vzorec: CH₅N
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008104
CAS číslo: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 40 to 43 %
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Free amine ≤0.01 % (as CH3NH2)