ethylamin 70% ≥70%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F
A15022.AP
A15022.0FEA
2550
CZK
A15022.0F
A15022.AP
ethylamin 70% ≥70%
ethylamin
Vzorec:
C₂H₇N Bod varu: ∼38 °C Bod tání: –81 °C Hustota: 0,803 Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008160 CAS číslo: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 UN: 2270 ADR: 3,II Merck Index: 14,3762 |