Tisk…
ethylamin 70%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
168720010 168720025 168720100
ACRO168720010EA 1210 CZK
ACRO168720010 ACRO168720025 ACRO168720100
ethylamin 70%
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008160
CAS číslo: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %