Tisk…
Trimethylamine 40% (w/w) in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500
8.21177.0100EA 940 CZK
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500
Trimethylamine 40% (w/w) in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
MW: 59.11
Bod varu: 2.87
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -20
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 (8) I
Merck Index: 12,09841
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Boiling Point 30 - 100 °C
Vapor Pressure 600 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 2 - 11.6 %(V) (anhydrous substance)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C