Tisk…
Trimethylamine 50% (w/w) 7.3 M in aqueous solution, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 1410 CZK
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimethylamine 50% (w/w) 7.3 M in aqueous solution, pure
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
MW: 59.11
Bod varu: 30 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 I
Merck Index: 12,09841
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %