Tisk…
Trimethylamine 45% (w/w) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
92262-1L 92262-500ML
SIAL92262-1LEA 2150 CZK
SIAL92262-1L SIAL92262-500ML
Trimethylamine 45% (w/w) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
Bod varu: 30 °C (1013 hPa)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,I