Kyselina mravenčí ≥90%
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
6480.5000EA
12600
CZK
6480.5000
VWRS6480.9025
Kyselina mravenčí ≥90%
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS číslo: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II |