Tisk…
Formaldehyde 37% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
252549-500ML 252549-25ML 252549-6X500ML 252549-100ML
SIAL252549-500MLEA 940 CZK
SIAL252549-500ML SIAL252549-25ML SIAL252549-6X500ML SIAL252549-100ML
Formaldehyde 37% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III