Tisk…
Formaldehyde 37% vodný roztok stabilizovaný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with methanol
7041.9025EA 0 CZK
7041.9025 7041.9010 7041.91000
Formaldehyde 37% vodný roztok stabilizovaný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 37.0 - 38.0 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Methanol (CH3OH) 9.0 - 15.0 %
Sulfated Ash max. 0.1 %