Tisk…
Formaldehyde 36% vodný roztok stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with methanol 10 %
20910.294EA 945 CZK
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443 20910.330
Formaldehyde 36% vodný roztok stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Hustota: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %