Tisk…
Kádinky, nízké
Dodavatel: Brand
90320 90328 90338 90344 90348 90352 90354 90362 90364
213-1554EA 690 CZK
213-1554 213-1556 213-1558 213-1559 213-1560 213-1561 213-1562 213-1564 213-1565
Kádinky, nízké
Kádinky
PTFE, s výtokem.
  • vynikající chemická odolnost
  • teplotní odolnost od −200 do +280 °C
  • ploché dno pro dobrý tepelný přenos, například při použití na regulovaných plotýnkách
Silnostěnný, se zesíleným břitem a výjimečně hladkými vnitřními stěnami, aby se zabránilo kontaminaci. Nepřilnavý. Nízká propustnost plynu.