Tisk…
Formaldehyde 35% vodný roztok stabilizovaný, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with methanol 10-15 %
90240.5000EA 2200 CZK
90240.5000 90240.9010 90240.9025
Formaldehyde 35% vodný roztok stabilizovaný, TECHNICAL
Formaldehyde
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Vzorec: CH₂O
Hustota: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 34.5 %