Tisk…
Formalin 10% (v/v), Histology grade, neutralised (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
3933.9020EA 1040 CZK
3933.9020 3933.5000PC 3933.9010 3933.1000 3933.1000MB 3933.9010JL 3933.9020JL
Formalin 10% (v/v), Histology grade, neutralised (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Formalin
Vzorec: CH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Sodium (Na) 61 - 71 mmol/l
Formaldehyde (HCHO) 38 - 42 g/l
pH at 25°C 6.8 - 7.2