Tisk…
Peroxid vodíku 35% (w/w) vodný roztok stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14000.AP L14000.AU
L14000.APEA 1510 CZK
L14000.AP L14000.AU
Peroxid vodíku 35% (w/w) vodný roztok stabilizovaný
Peroxid vodíku
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Odour: Pungent Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 3587191 Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
Vzorec: H₂O₂
Bod varu: 107 °C
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1,130
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Clear, colorless
Form Liquid
Assay (Redox Titration) 33,5 - 36,5%
Comment: Stabilised with <0,1% w/v Proprietary Inhibitor