Tisk…
Střičky, úzkohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: Brand
143848 143862 143854
BRND143848EA 3830 CZK
BRND143848 BRND143862 BRND143854
Střičky, úzkohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Střičky
PFA, průsvitné, s ETFE šroubovacím uzávěrem a FEP trubičkou.
  • vynikající chemická odolnost
  • vysoká teplotní stabilita od −200 do 260 °C
  • lze použít pro méně kritické aplikace, pro které čisté PFA není potřeba
S recyklovaným PFA. Tudíž rozumná cena a přátelské k životnímu prostředí.