Tisk…
Peroxid vodíku 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
1.07209.0250EA 1200 CZK
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
Peroxid vodíku 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25.7 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO
Synonyms Perhydrol