Tisk…
Peroxid vodíku 29 - 32% (w/w) vodný roztok stabilizovaný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33323.AD 33323.AP 33323.AY
33323.ADEA 1520 CZK
33323.AD 33323.AP 33323.AY
Peroxid vodíku 29 - 32% (w/w) vodný roztok stabilizovaný ACS
Peroxid vodíku
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Physical Form: Liquid Density: 1.11 Refractive Index: 1.3350 Boiling Point: 107° Solubility: Soluble in water, alcohol and ether. Insoluble in petroleum Beilstein Reference: 3587191 Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
For bleaching and deOdourizing textiles, wood, hair, etc; rocket propulsion; maturing agent in food; water and sewage treatment; disinfectant; laboratory reagent
Vzorec: H₂O₂
Bod varu: 107 °C
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798