Peroxid vodíku 27% (w/w) in aqueous solution stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13235.AE
L13235.AP
L13235.AEEA
851
CZK
L13235.AE
L13235.AP
Peroxid vodíku 27% (w/w) in aqueous solution stabilised
Peroxid vodíku
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Refractive Index: 1.3350
Melting Point: -26°
Boiling Point: 107°
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
Vzorec:
H₂O₂ Bod varu: 107 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 1,100 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS číslo: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,4798 |