Tisk…
Pyridine-[D₅] 99 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyridine-[²H₅]
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 3010 CZK
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Pyridine-[D₅] 99 atom % D for NMR spectroscopy
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Bod varu: 114,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044639
CAS číslo: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water