Tisk…
Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13364.0009 1.13364.0010
1.13364.0009EA 13920 CZK
1.13364.0009 1.13364.0010
Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrofuran-D8
Vzorec: C₄D₈O
Bod varu: 65 °C (1013 hPa)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044238
CAS číslo: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,