Tisk…
Naphthalene-[D₈] (98% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Naphthalene-[²H₈]
174960010 174960050
ACRO174960010EA 2310 CZK
ACRO174960010 ACRO174960050
Naphthalene-[D₈] (98% D) for NMR spectroscopy
Naphthalene-[D₈]
Vzorec: C₁₀D₈
Bod tání: 81…83 °C
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001743
CAS číslo: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %