Tisk…
Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
321320010 321320100
ACRO321320010EA 839 CZK
ACRO321320010 ACRO321320100
Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Vzorec: C₆D₅CD₃
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044638
CAS číslo: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %