Benzen-D6 Isotope_(99.6% D), MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Benzene-[²H₆]
MQ200
1.01789.0009
1.01789.0100
1.01789.0009EA
3190
CZK
1.01789.0009
1.01789.0100
Benzen-D6 Isotope_(99.6% D), MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Benzen-D6
Vzorec:
C₆D₆ MW: 84.07 Bod varu: 79 Bod tání: 6.7 Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –11 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003010 CAS číslo: 1076-43-3 EINECS: 214-061-8 UN: 1114 ADR: 3 II |