Tisk…
Chlorobenzene-[D₅] 98.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chlorobenzene-[²H₅], Phenylchloride-D5
175320050 175320010
ACRO175320050EA 8060 CZK
ACRO175320050 ACRO175320010
Chlorobenzene-[D₅] 98.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Chlorobenzene-[D₅]
Vzorec: C₆D₅Cl
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000531
CAS číslo: 3114-55-4
EINECS: 221-482-0
UN: 1134
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥98.50 %
HPLC ≥97.5 %