Tisk…
1,2-Dichlorobenzene-[D₄] (98% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
321260010 321260050
ACRO321260010EA 3230 CZK
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorobenzene-[D₄] (98% D) for NMR spectroscopy
1,2-Dichlorobenzene-[D₄]
Vzorec: C₆D₄Cl₂
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: -17 °C
Hustota: 1,34 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037106
CAS číslo: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %