Tisk…
Methanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
151939-100G 151939-25G
SIAL151939-100GEA 7440 CZK
SIAL151939-100G SIAL151939-25G
Methanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D₁]
Vzorec: CH₃DO
Bod varu: 64,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044213
CAS číslo: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3,II