Tisk…
Methanol-[D₁] 99.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
299130250 299131000
ACRO299130250EA 2010 CZK
ACRO299130250 ACRO299131000
Methanol-[D₁] 99.0 atom % D for NMR spectroscopy
Methanol-[D₁]
Vzorec: CH₃DO
Bod varu: 64,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044213
CAS číslo: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %