Tisk…
Methanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
329920050 329920100 329920500
ACRO329920050EA 3450 CZK
ACRO329920050 ACRO329920100 ACRO329920500
Methanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
MW: 36.01
Bod varu: 65.3
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044637
CAS číslo: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %