Tisk…
Methanol-D4 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
321280050 321280100 321280250 321281000
ACRO321280050EA 3620 CZK
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250 ACRO321281000
Methanol-D4 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044637
CAS číslo: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %