Methanol-D4 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
166350050
166350100
166350500
ACRO166350050EA
3510
CZK
ACRO166350050
ACRO166350100
ACRO166350500
Methanol-D4 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec:
D₃COD Bod varu: 65,3 °C (1013 hPa) Bod tání: –99 °C Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044637 CAS číslo: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |
HPLC | ≥96.0 % |