Tisk…
Methanol-[D₃] 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
300730025 300730100
ACRO300730025EA 3280 CZK
ACRO300730025 ACRO300730100
Methanol-[D₃] 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Methanol-[D₃]
Vzorec: D₃COH
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Bod tání: -98 °C
Hustota: 0,867 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055877
CAS číslo: 1849-29-2
EINECS: 217-435-9
UN: 1230
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %