Tisk…
Nitromethane-[D₃] (99% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nitromethane-[²H₃]
166370050 166370100 166370250
ACRO166370050EA 2710 CZK
ACRO166370050 ACRO166370100 ACRO166370250
Nitromethane-[D₃] (99% D) for NMR spectroscopy
Nitromethane-[D₃]
Vzorec: D₃CNO₂
Bod varu: 100…102 °C (760 mmHg)
Bod tání: -26 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
MDL Number: MFCD00044214
CAS číslo: 13031-32-8
EINECS: 235-892-2
UN: 1261
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
D-Enrichment ≥98.5 %