Iodomethane[D₃] (99% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
174950050
174950250
ACRO174950050EA
2460
CZK
ACRO174950050
ACRO174950250
Iodomethane[D₃] (99% D) for NMR spectroscopy
Iodomethane[D₃]
Vzorec:
D₃CI Bod varu: 42 °C (1013 hPa) Hustota: 2,329 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001074 CAS číslo: 865-50-9 EINECS: 212-744-5 UN: 2644 ADR: 6.1,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid (May darken on storage) |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.0 % |
HPLC | ≥98.0 % |