Chloroform-D1 Isotope_(99.8% D) Stabilised, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
MQ200
1.03420.0025
1.03420.0100
1.03420.0500
1.03420.0025EA
1240
CZK
1.03420.0025
1.03420.0100
1.03420.0500
Chloroform-D1 Isotope_(99.8% D) Stabilised, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Vzorec:
CDCl₃ MW: 120.37 Bod varu: 60.8 Bod tání: –64.1 °C Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS číslo: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1 III |