Tisk…
Chloroform-D1 100.0 atom % D NMR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
166270100 166270500 166271000
ACRO166270100EA 2210 CZK
ACRO166270100 ACRO166270500 ACRO166271000
Chloroform-D1 100.0 atom % D NMR
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
MW: 120.37
Bod varu: 60.8
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥96.0 %