Tisk…
Chloroform-D1 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 1240 CZK
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
Chloroform-D1 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Bod varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %