Dichlormethan-D2 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
321270050
321270100
ACRO321270050EA
4270
CZK
ACRO321270050
ACRO321270100
Dichlormethan-D2 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dichlormethan-D2
Vzorec:
CD₂Cl₂ MW: 86.92 Bod varu: 40 Bod tání: –97 °C Hustota: 1.36 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000882 CAS číslo: 1665-00-5 EINECS: 216-776-0 UN: 1593 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |