Tisk…
Dichlormethan-D2 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
176110050 176110250
ACRO176110050EA 4380 CZK
ACRO176110050 ACRO176110250
Dichlormethan-D2 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dichlormethan-D2
Vzorec: CD₂Cl₂
Bod varu: 40 °C (1013 hPa)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000882
CAS číslo: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.04 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Identification C Passes test
Identification D Passes test
Alkalinity Passes test
Titration ≥85 %
NaCl and Na2SO4 ≤8 %
Non-esterified alcohols ≤4 %