Tisk…
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 853 CZK
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] (99.5% D) for NMR spectroscopy
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂]
Vzorec: Cl₂CDCDCl₂
MW: 169,83 g/mol
Bod varu: 146 °C (760 mmHg)
Bod tání: -43 °C
Hustota: 1,61 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037672
CAS číslo: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %