1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] 99 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
133580050
133580200
ACRO133580050EA
3260
CZK
ACRO133580050
ACRO133580200
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] 99 atom % D for NMR spectroscopy
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂]
Vzorec:
Cl₂CDCDCl₂ MW: 169,83 g/mol Bod varu: 146 °C (1013 hPa) Bod tání: –43 °C Hustota: 1,61 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037672 CAS číslo: 33685-54-0 EINECS: 251-634-1 UN: 1702 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
D-Enrichment | ≥98.5 % |
NMR (19F-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 52.4 to 56.8 % C |
Specific optical rotation | +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |