Tisk…
Aceton-D6 (99.9% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00021.0010 1.00021.0100 1.00021.0009
1.00021.0010EA 3500 CZK
1.00021.0010 1.00021.0100 1.00021.0009
Aceton-D6 (99.9% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Acetone-[D6]
Vzorec: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Bod varu: 55,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95,4 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –19 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044635
CAS číslo: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II