Tisk…
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 2550 CZK
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Vzorec: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03
Bod varu: 55 °C (760 mmHg)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044635
CAS číslo: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %