Tisk…
Aceton-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166220100 166220250 166220500
ACRO166220100EA 2190 CZK
ACRO166220100 ACRO166220250 ACRO166220500
Aceton-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Vzorec: D₃CC(O)CD₃
Bod varu: 55 °C (760 mmHg)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044635
CAS číslo: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure