Tisk…
Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166230100 166230250 166230500 166232500
ACRO166230100EA 2840 CZK
ACRO166230100 ACRO166230250 ACRO166230500 ACRO166232500
Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Vzorec: D₃CCN
Bod varu: 79…81 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001881
CAS číslo: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %